Przejdź do
18-0317
N-Lauroylsarcosine sodium salt
SAJ first grade, ≥96.0%
Synonim(y):
N-Dodecanoyl-N-methylglycine sodium salt, Sarkosyl NL
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3(CH2)10CON(CH3)CH2COONa
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
293.38
EC Number:
205-281-5
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
5322974
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
SAJ first grade
description
anionic surfactant
assay
≥96.0%
mol wt
micellar avg mol wt 600
availability
available only in Japan
aggregation number
2
technique(s)
MALDI-MS: suitable, protein purification: suitable
CMC
14.6 mM (20-25°C)
application(s)
peptide synthesis
SMILES string
[Na+].CCCCCCCCCCCC(=O)N(C)CC([O-])=O
InChI
1S/C15H29NO3.Na/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-14(17)16(2)13-15(18)19;/h3-13H2,1-2H3,(H,18,19);/q;+1/p-1
InChI key
KSAVQLQVUXSOCR-UHFFFAOYSA-M
Other Notes
Anionic surfactant.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under N-Lauroylsarcosine sodium salt
pictograms
Skull and crossbonesCorrosion
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
512.6 °F - closed cup
flash_point_c
267 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)