Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
Assay:
≥90.0%
Grade:
SAJ special grade
Bp:
190-250 °C (lit.)
Vapor pressure:
0.23 mmHg ( 20 °C)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócgrade
SAJ special grade
vapor density
4.5 (vs air)
vapor pressure
0.23 mmHg ( 20 °C)
assay
≥90.0%
form
liquid
autoignition temp.
442 °F
expl. lim.
5 %
availability
available only in Japan
dilution
(for analytical testing)
bp
190-250 °C (lit.)
density
0.8 g/mL at 25 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Kerosene
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
179.6 °F - closed cup
flash_point_c
82 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?