Przejdź do
15-0980
Iron
SAJ special grade, ≥99.0%
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
Fe
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
55.85
UNSPSC Code:
11101713
PubChem Substance ID:
EC Number:
231-096-4
MDL number:
Assay:
≥99.0%
Grade:
SAJ special grade
Form:
solid
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
SAJ special grade
assay
≥99.0%
form
solid
reaction suitability
reagent type: catalyst
core: iron
availability
available only in Japan
resistivity
9.71 μΩ-cm
bp
2750 °C (lit.)
mp
1535 °C (lit.)
density
7.86 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Fe]
InChI
1S/Fe
InChI key
XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N
signalword
Warning
pictograms
Flame
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Sol. 2 - Self-heat. 2
Klasa składowania
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
wgk
nwg
flash_point_f
69.8 °F
flash_point_c
21 °C
ppe
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)