Przejdź do
15-0330
3-Indoleacetic acid
SAJ special grade, ≥98.5%
Synonim(y):
Heteroauxin, IAA
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H9NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
175.18
EC Number:
201-748-2
UNSPSC Code:
12352106
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
143358
MDL number:
Assay:
≥98.5%
Grade:
SAJ special grade
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
SAJ special grade
assay
≥98.5%
availability
available only in Japan
dilution
(for analytical testing)
mp
165-169 °C (lit.)
SMILES string
OC(=O)Cc1c[nH]c2ccccc12
InChI
1S/C10H9NO2/c12-10(13)5-7-6-11-9-4-2-1-3-8(7)9/h1-4,6,11H,5H2,(H,12,13)
InChI key
SEOVTRFCIGRIMH-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 3-Indoleacetic acid
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)