Przejdź do
13-2291
Hydroxylamine hydrochloride
≥97.0%, suitable for determination of toxic metals
Synonim(y):
Hydroxylammonium chloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
NH2OH · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
69.49
EC Number:
226-798-2
UNSPSC Code:
12352301
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
3539763
MDL number:
Assay:
≥97.0%
Grade:
SAJ special grade
Form:
crystalline
Solubility:
water: soluble
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
SAJ special grade
assay
≥97.0%
form
crystalline
availability
available only in Japan
technique(s)
inhibition assay: suitable
pH
2.5-3.5 (20 °C, 50 g/L)
mp
155-157 °C (dec.) (lit.)
solubility
water: soluble
density
1.67 g/mL at 25 °C (lit.)
suitability
suitable for determination of toxic metals
SMILES string
Cl.NO
InChI
1S/ClH.H3NO/c;1-2/h1H;2H,1H2
InChI key
WTDHULULXKLSOZ-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
MAO inhibitor; inhibits platelet aggregation.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Hydroxylamine hydrochloride
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral
target_organs
spleen
Klasa składowania
4.1A - Other explosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)