Merck
13-1930
Hydroquinone
JIS special grade, ≥99.0%
Synonim(y):
1,4-Benzenediol, 1,4-Dihydroxybenzene, HQ
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H4-1,4-(OH)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
110.11
EC Number:
204-617-8
UNSPSC Code:
12352002
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
605970
MDL number:
Assay:
≥99.0%
Grade:
JIS special grade
Bp:
285 °C (lit.)
Vapor pressure:
1 mmHg ( 132 °C)
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
JIS special grade
vapor density
3.81 (vs air)
vapor pressure
1 mmHg ( 132 °C)
assay
≥99.0%
form
crystalline
autoignition temp.
930 °F
availability
available only in Japan
dilution
(for analytical testing)
pH
3.7 (70 g/L)
bp
285 °C (lit.)
mp
172-175 °C (lit.)
solubility
water: soluble 50 g/L
SMILES string
Oc1ccc(O)cc1
InChI
1S/C6H6O2/c7-5-1-2-6(8)4-3-5/h1-4,7-8H
InChI key
QIGBRXMKCJKVMJ-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Hydroquinone
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Sens. 1B
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
329.0 °F - closed cup
flash_point_c
165 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)