Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
36.46
UNSPSC Code:
12352106
PubChem Substance ID:
EC Number:
231-595-7
Beilstein/REAXYS Number:
1098214
MDL number:
Concentration:
≥35.0%
Form:
liquid
Grade:
SAJ super special grade
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
Hydrochloric acid, SAJ super special grade, ≥35.0%
grade
SAJ super special grade
vapor density
1.3 (vs air)
vapor pressure
3.23 psi ( 21.1 °C), 7.93 psi ( 37.7 °C)
form
liquid
availability
available only in Japan
concentration
≥35.0%
bp
>100 °C (lit.)
density
1.18 g/mL at 20 °C
SMILES string
Cl
InChI
1S/ClH/h1H
InChI key
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Hydrochloric acid
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?