Merck
13-0370
Heptane
SAJ first grade, ≥98.0%
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3(CH2)5CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
100.20
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352001
Beilstein/REAXYS Number:
1730763
MDL number:
Assay:
≥98.0%
Grade:
SAJ first grade
Bp:
98 °C (lit.)
Vapor pressure:
40 mmHg ( 20 °C), 83 mmHg ( 37.7 °C)
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
SAJ first grade
vapor density
3.5 (vs air)
vapor pressure
40 mmHg ( 20 °C), 83 mmHg ( 37.7 °C)
assay
≥98.0%
form
liquid
autoignition temp.
433 °F
expl. lim.
7 %
availability
available only in Japan
dilution
(for analytical testing)
refractive index
n20/D 1.387 (lit.)
bp
98 °C (lit.)
mp
−91 °C (lit.)
density
0.684 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCCCCC
InChI
1S/C7H16/c1-3-5-7-6-4-2/h3-7H2,1-2H3
InChI key
IMNFDUFMRHMDMM-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Heptane
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
24.8 °F
flash_point_c
-4 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)