Merck
12-1530
Roztwór barwnika Grama (II)
Synonim(y):
Jod Grama
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41115710
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
availability
available only in Japan
dilution
(for analytical testing)
Other Notes
Composition : Lugol in water
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Repr. 1B
Klasa składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Piktogramy
Health hazard
Słowo ostrzegawcze
Danger
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)