Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
HOCH2CH(OH)CH2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
92.09
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
50161901
Beilstein/REAXYS Number:
635685
MDL number:
Assay:
≥98.0%
Grade:
SAJ first grade
Bp:
182 °C/20 mmHg (lit.)
Vapor pressure:
<1 mmHg ( 20 °C)
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócgrade
SAJ first grade
vapor density
3.1 (vs air)
vapor pressure
<1 mmHg ( 20 °C)
assay
≥98.0%
form
liquid
autoignition temp.
698 °F
expl. lim.
2.6-11.3 % (lit.)
availability
available only in Japan
dilution
(for analytical testing)
refractive index
n20/D 1.474 (lit.)
pH
5.5-8
bp
182 °C/20 mmHg (lit.)
mp
20 °C (lit.)
density
1.25 g/mL (lit.)
SMILES string
OCC(O)CO
InChI
1S/C3H8O3/c4-1-3(6)2-5/h3-6H,1-2H2
InChI key
PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Glycerol
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
320.0 °F
flash_point_c
160 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?