Przejdź do
12-0880
L-Glutamic acid
JIS special grade, ≥99.0%
Synonim(y):
(S)-2-Aminopentanedioic acid, Glu
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
HO2CCH2CH2CH(NH2)CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
147.13
EC Number:
200-293-7
UNSPSC Code:
12352116
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
1723801
MDL number:
Assay:
≥99.0%
Form:
crystalline
Grade:
JIS special grade
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
JIS special grade
assay
≥99.0%
form
crystalline
availability
available only in Japan
mp
205 °C (dec.) (lit.)
solubility
water: soluble 8.64 g/L at 25 °C
density
1.54 g/cm3 at 20 °C
application(s)
peptide synthesis
SMILES string
N[C@@H](CCC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C5H9NO4/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8/h3H,1-2,6H2,(H,7,8)(H,9,10)/t3-/m0/s1
InChI key
WHUUTDBJXJRKMK-VKHMYHEASA-N
Biochem/physiol Actions
An excitatory amino acid neurotransmitter that is an agonist at all subtypes of glutamate receptors (metabotropic, kainate, NMDA, and AMPA).
Still not finding the right product?
Explore all of our products under L-Glutamic acid
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)