Przejdź do
11-0705
Neutralny roztwór buforowy formaldehydu
3.7% formaldehyde in H2O
Synonim(y):
Formaldehyde solution, Formalin
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
HCHO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
30.03
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12161700
Beilstein/REAXYS Number:
1209228
MDL number:
eCl@ss:
39021101
Vapor pressure:
52 mmHg ( 37 °C)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor density
1.03 (vs air)
vapor pressure
52 mmHg ( 37 °C)
form
liquid
autoignition temp.
572 °F
availability
available only in Japan
concentration
3.7% formaldehyde in H2O
dilution
(for analytical testing)
pH
7.10-7.30 (20 °C)
density
1.09 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[H]C([H])=O
InChI
1S/CH2O/c1-2/h1H2
InChI key
WSFSSNUMVMOOMR-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Carc. 1B - Muta. 2 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
50-00-0
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. 11-0705 Sigma-Aldrich ホルムアルデヒド中性バッファー溶液 この商品は,緩衝剤で何を使ってますか?リン酸,ホウ素など.
    1 answer
    1. This product utilizes a phosphate buffer.