Merck
100-1000
Ethanol (denatured)
≥85.0%, contains Molecular sieves
Synonim(y):
Ethanol denatured, Ethanol
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C2H5OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
46.07
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
15101802
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1718733
Assay:
≥85.0%
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Alkohol odwadnia, ≥85.0%
Quality Segment
assay
≥85.0%
form
liquid
contains
Molecular sieves
availability
available only in Japan
dilution
(for analytical testing)
SMILES string
CCO
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
InChI key
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Application
for pathology
Legal Information
Dystrybucja i używanie następujących rodzajów alkoholu etylowego w Szwajcarii wymaga licencji Szwajcarskiej Federalnej Administracji Alkoholowej.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Alkohol odwadnia
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - STOT SE 1
target_organs
Eyes,Central nervous system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
67-56-1
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)