Przejdź do zawartości
09-1970
Ethyl 4-hydroxybenzoate
SAJ first grade, ≥99.0%
Synonim(y):
Ethylparaben
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
HOC6H4CO2C2H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
166.17
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352108
Beilstein/REAXYS Number:
1101972
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
SAJ first grade
assay
≥99.0%
availability
available only in Japan
bp
297-298 °C (lit.)
mp
114-117 °C (lit.)
SMILES string
CCOC(=O)c1ccc(O)cc1
InChI
1S/C9H10O3/c1-2-12-9(11)7-3-5-8(10)6-4-7/h3-6,10H,2H2,1H3
InChI key
NUVBSKCKDOMJSU-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ethyl 4-hydroxybenzoate
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)