Przejdź do zawartości
09-1830
Diethyl ether
≥99.5%, for residue analysis, JIS 300
Synonim(y):
Et2O, Ethoxyethane, Ether, Ethyl ether
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3CH2)2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
74.12
UNSPSC Code:
12352112
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-467-2
Beilstein/REAXYS Number:
1696894
MDL number:
eCl@ss:
39021002
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Diethyl ether, JIS 300, ≥99.5%, suitable for residue analysis
agency
JIS 300
vapor density
2.6 (vs air)
vapor pressure
28.5 psi
assay
≥99.5%
form
liquid
autoignition temp.
320 °F
expl. lim.
36.5 %
availability
available only in Japan
refractive index
n20/D 1.3530 (lit.)
bp
34.6 °C (lit.)
mp
−116 °C (lit.)
density
0.706 g/mL at 25 °C (lit.)
suitability
suitable for residue analysis
SMILES string
CCOCC
InChI
1S/C4H10O/c1-3-5-4-2/h3-4H2,1-2H3
InChI key
RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Diethyl ether
Piktogramy
FlameExclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 1 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Central nervous system
supp_hazards
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Temperatura zapłonu (°F)
-40.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-40 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
60-29-7
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)