Merck
09-1700
2-Ethoxyethyl acetate
SAJ first grade, ≥98.0%
Synonim(y):
1-Acetoxy-2-ethoxyethane, Cellosolve® acetate, Ethylene glycol monoethyl ether acetate
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3COOCH2CH2OC2H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
132.16
EC Number:
203-839-2
UNSPSC Code:
12352108
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
1748677
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
SAJ first grade
vapor density
4.6 (vs air)
vapor pressure
2 mmHg ( 20 °C)
assay
≥98.0%
form
liquid
autoignition temp.
715 °F
expl. lim.
13 %
availability
available only in Japan
refractive index
n20/D 1.406 (lit.)
bp
156 °C (lit.)
mp
−61 °C (lit.)
density
0.975 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCOCCOC(C)=O
InChI
1S/C6H12O3/c1-3-8-4-5-9-6(2)7/h3-5H2,1-2H3
InChI key
SVONRAPFKPVNKG-UHFFFAOYSA-N
Legal Information
Cellosolve is a registered trademark of Union Carbide
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Ethoxyethyl acetate
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
129.2 °F - closed cup
flash_point_c
54 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
111-15-9
CAS No.
111-15-9
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)