Przejdź do zawartości
09-1680
2-Ethoxyethanol
SAJ special grade, ≥99.0%
Synonim(y):
Ethyl glycol, Ethylene glycol monoethyl ether
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C2H5OCH2CH2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
90.12
EC Number:
203-804-1
UNSPSC Code:
12352112
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
1098271
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
SAJ special grade
vapor density
3.1 (vs air)
vapor pressure
3.8 mmHg ( 20 °C)
assay
≥99.0%
form
liquid
autoignition temp.
460 °F
expl. lim.
14 %
availability
available only in Japan
refractive index
n20/D 1.407 (lit.)
bp
135 °C (lit.)
mp
−90 °C (lit.)
density
0.93 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCOCCO
InChI
1S/C4H10O2/c1-2-6-4-3-5/h5H,2-4H2,1H3
InChI key
ZNQVEEAIQZEUHB-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Ethoxyethanol
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
104.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
40 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
110-80-5
CAS No.
110-80-5
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)