Przejdź do
09-1661
Ethylene glycol butyl ether
SAJ first grade, ≥99.0%
Synonim(y):
2-Butoxyethanol, Butyl glycol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3(CH2)3OCH2CH2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
118.17
EC Number:
203-905-0
UNSPSC Code:
12352104
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
1732511
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
SAJ first grade
vapor density
4.1 (vs air)
vapor pressure
<1 mmHg ( 20 °C), 10 mmHg ( 81 °C)
assay
≥99.0%
form
liquid
autoignition temp.
473 °F
expl. lim.
10.6 %
availability
available only in Japan
refractive index
n20/D 1.419 (lit.)
bp
169-172.5 °C (lit.)
mp
−75 °C (lit.)
density
0.902 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCCOCCO
InChI
1S/C6H14O2/c1-2-3-5-8-6-4-7/h7H,2-6H2,1H3
InChI key
POAOYUHQDCAZBD-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ethylene glycol butyl ether
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 1
flash_point_f
152.6 °F - Pensky-Martens closed cup
flash_point_c
67 °C - Pensky-Martens closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)