Przejdź do
09-1480
Ethylenediaminetetraacetic acid disodium salt solution
Synonim(y):
(Ethylenedinitrilo)tetraacetic acid disodium salt, EDTA disodium salt, EDTA-Na2
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
[-CH2N(CH2CO2Na)CH2CO2H]2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
336.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352107
Beilstein/REAXYS Number:
3822669
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
liquid
availability
available only in Japan
SMILES string
[Na+].[Na+].OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C10H16N2O8.2Na/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20;;/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20);;/q;2*+1/p-2
InChI key
ZGTMUACCHSMWAC-UHFFFAOYSA-L
Application
for the determination of water hardness 1mL=0.5mg CaO
Still not finding the right product?
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)