Przejdź do
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3)2CHOCH(CH3)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
102.17
EC Number:
203-560-6
UNSPSC Code:
12352112
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
1731256
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócgrade
JIS special grade
vapor density
3.5 (vs air)
vapor pressure
120 mmHg ( 20 °C)
assay
≥99.0%
form
liquid
autoignition temp.
827 °F
expl. lim.
1-21 %, 100 °F
availability
available only in Japan
refractive index
n20/D 1.367 (lit.)
bp
68-69 °C (lit.)
mp
−85 °C (lit.)
density
0.725 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)OC(C)C
InChI
1S/C6H14O/c1-5(2)7-6(3)4/h5-6H,1-4H3
InChI key
ZAFNJMIOTHYJRJ-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Diisopropyl ether
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
supp_hazards
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
-20.2 °F - closed cup
flash_point_c
-29 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?