Przejdź do
07-2960
Diethylene glycol butyl ether
SAJ special grade, ≥99.0%
Synonim(y):
2-(2-Butoxyethoxy)ethanol, BDG, Butyldiglycol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3(CH2)3OCH2CH2OCH2CH2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
162.23
EC Number:
203-961-6
UNSPSC Code:
12352104
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
1739225
MDL number:
Assay:
≥99.0%
Grade:
SAJ special grade
Bp:
231 °C (lit.)
Vapor pressure:
30 mmHg ( 130 °C)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
SAJ special grade
vapor density
5.6 (vs air)
vapor pressure
30 mmHg ( 130 °C)
assay
≥99.0%
form
liquid
autoignition temp.
400 °F
expl. lim.
6.2 %
availability
available only in Japan
dilution
(for analytical testing)
refractive index
n20/D 1.432 (lit.)
pH
7
bp
231 °C (lit.)
mp
−68 °C (lit.)
density
0.967 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
hematology
SMILES string
CCCCOCCOCCO
InChI
1S/C8H18O3/c1-2-3-5-10-7-8-11-6-4-9/h9H,2-8H2,1H3
InChI key
OAYXUHPQHDHDDZ-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Diethylene glycol butyl ether
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
210.2 °F - closed cup
flash_point_c
99 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
112-34-5
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)