Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
HN(CH2CH2OH)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
105.14
EC Number:
203-868-0
UNSPSC Code:
12352116
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
605315
MDL number:
eCl@ss:
32150312
Assay:
≥98.0%
Form:
liquid
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócgrade
SAJ first grade
vapor density
3.6 (vs air)
vapor pressure
<0.98 atm ( 100 °C)
assay
≥98.0%
form
liquid
autoignition temp.
689 °F
expl. lim.
10.6 %
availability
available only in Japan
refractive index
n
pH
11.0-12 (25 °C, 105 g/L)
bp
217 °C/150 mmHg (lit.)
mp
28 °C (lit.)
density
1.097 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
OCCNCCO
InChI
1S/C4H11NO2/c6-3-1-5-2-4-7/h5-7H,1-4H2
InChI key
ZBCBWPMODOFKDW-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Diethanolamine
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Oral
Narządy docelowe
Kidney,Liver,Blood
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
280.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
138 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?