Merck
07-0630
Devarda′s alloy
SAJ special grade
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
AlCuZn
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12352402
PubChem Substance ID:
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
SAJ special grade
form
powder
composition
aluminum, ~45% , copper, ~50% , zinc, ~5%
availability
available only in Japan
mp
550 °C (lit.)
SMILES string
[Al].[Cu].[Zn]
InChI
1S/Al.Cu.Zn
InChI key
MUBKMWFYVHYZAI-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Devarda′s alloy
pictograms
FlameEnvironment
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Flam. Sol. 1
Klasa składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)