Przejdź do
07-0090
Decane
SAJ special grade, ≥99.0%
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3(CH2)8CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
142.28
EC Number:
204-686-4
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
1696981
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
SAJ special grade
vapor density
4.9 (vs air)
vapor pressure
1 mmHg ( 16.5 °C), 3.77 mmHg ( 37.7 °C)
assay
≥99.0%
form
liquid
autoignition temp.
410 °F
expl. lim.
2.6 %
availability
available only in Japan
refractive index
n20/D 1.411 (lit.)
bp
174 °C (lit.)
mp
−30 °C (lit.)
density
0.73 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCCCCCCCC
InChI
1S/C10H22/c1-3-5-7-9-10-8-6-4-2/h3-10H2,1-2H3
InChI key
DIOQZVSQGTUSAI-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Decane
pictograms
FlameHealth hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3
supp_hazards
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
114.8 °F - closed cup
flash_point_c
46.0 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)