Przejdź do zawartości
07-0055
Decahydronaphthalene, mixture of cis + trans
SAJ first grade, ≥98.0%
Synonim(y):
Decalin
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H18
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
138.25
EC Number:
202-046-9
UNSPSC Code:
12352001
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
878165
MDL number:
Assay:
≥98.0%
Form:
liquid
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
SAJ first grade
vapor density
4.76 (vs air)
vapor pressure
42 mmHg ( 92 °C), 741 mmHg ( 188 °C)
assay
≥98.0%
form
liquid
autoignition temp.
482 °F
expl. lim.
0.7-4.9 %, 100 °F
availability
available only in Japan
refractive index
n20/D 1.474 (lit.)
bp
189-191 °C (lit.)
mp
−125 °C (lit.)
density
0.896 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
C1CCC2CCCCC2C1
InChI
1S/C10H18/c1-2-6-10-8-4-3-7-9(10)5-1/h9-10H,1-8H2
InChI key
NNBZCPXTIHJBJL-UHFFFAOYSA-N
Legal Information
Decalin is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Still not finding the right product?
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1C
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
134.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
57 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)