Merck
05-6580
Cresol red
JIS special grade
Synonim(y):
o-Cresolsulfonphthalein
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H18O5S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
382.43
EC Number:
217-064-2
UNSPSC Code:
12171502
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
343399
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
JIS special grade
availability
available only in Japan
pH
7.2-8.8, yellow to red
SMILES string
Cc1cc(ccc1O)C2(OS(=O)(=O)c3ccccc23)c4ccc(O)c(C)c4
InChI
1S/C21H18O5S/c1-13-11-15(7-9-18(13)22)21(16-8-10-19(23)14(2)12-16)17-5-3-4-6-20(17)27(24,25)26-21/h3-12,22-23H,1-2H3
InChI key
OBRMNDMBJQTZHV-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cresol red
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)