Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3C6H4OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
108.14
EC Number:
203-398-6
UNSPSC Code:
12352002
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
1305151
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócgrade
JIS special grade
vapor density
3.72 (vs air)
vapor pressure
1 mmHg ( 20 °C)
assay
≥99.0%
form
crystalline
autoignition temp.
1038 °F
expl. lim.
1 %, 1.1 %, 150 °F
availability
available only in Japan
bp
202 °C (lit.)
mp
32-34 °C (lit.)
density
1.034 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Cc1ccc(O)cc1
InChI
1S/C7H8O/c1-6-2-4-7(8)5-3-6/h2-5,8H,1H3
InChI key
IWDCLRJOBJJRNH-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under p-Cresol
Co się dzieje?
WGK 2
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Temperatura zapłonu (°F)
186.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
86 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?