Przejdź do
05-6490
m-Cresol
SAJ first grade, ≥97.0%
Synonim(y):
1-Hydroxy-3-methylbenzene, 3-Hydroxytoluene, 3-Methylphenol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3C6H4OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
108.14
EC Number:
203-577-9
UNSPSC Code:
12352002
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
506719
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
SAJ first grade
vapor density
3.72 (vs air)
vapor pressure
<1 mmHg ( 20 °C)
assay
≥97.0%
autoignition temp.
1036 °F
expl. lim.
1.06-1.35 %, 150 °F
availability
available only in Japan
refractive index
n20/D 1.541 (lit.)
bp
203 °C (lit.)
mp
8-10 °C (lit.)
density
1.034 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Cc1cccc(O)c1
InChI
1S/C7H8O/c1-6-3-2-4-7(8)5-6/h2-5,8H,1H3
InChI key
RLSSMJSEOOYNOY-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under m-Cresol
pictograms
Skull and crossbonesCorrosion
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 2
flash_point_f
186.8 °F - closed cup
flash_point_c
86 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)