Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CuSO4 · 5H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
249.69
UNSPSC Code:
12352302
PubChem Substance ID:
EC Number:
231-847-6
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócgrade
JIS special grade
vapor pressure
7.3 mmHg ( 25 °C)
assay
≥99.5%
form
crystalline
reaction suitability
reagent type: catalyst
core: copper
availability
available only in Japan
pH
3.7-4.5 (25 °C, 50 g/L)
mp
110 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
O.O.O.O.O.[Cu++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Cu.H2O4S.5H2O/c;1-5(2,3)4;;;;;/h;(H2,1,2,3,4);5*1H2/q+2;;;;;;/p-2
InChI key
JZCCFEFSEZPSOG-UHFFFAOYSA-L
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Copper(II) sulfate pentahydrate
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?