Przejdź do
05-5850
Copper(II) chloride dihydrate
JIS special grade, ≥99.0%
Synonim(y):
Cupric chloride dihydrate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CuCl2 · 2H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
170.48
UNSPSC Code:
12352302
PubChem Substance ID:
EC Number:
231-210-2
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
JIS special grade
vapor density
>1 (vs air)
assay
≥99.0%
form
solid
reaction suitability
reagent type: catalyst
core: copper
availability
available only in Japan
pH
3.0-3.8
mp
100 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
Cl[Cu]Cl.[H]O[H].[H]O[H]
InChI
1S/2ClH.Cu.2H2O/h2*1H;;2*1H2/q;;+2;;/p-2
InChI key
MPTQRFCYZCXJFQ-UHFFFAOYSA-L
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Copper(II) chloride dihydrate
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)