Przejdź do
05-5740
Copper(II) acetate monohydrate
SAJ first grade, ≥98.0%
Synonim(y):
Cupric acetate monohydrate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
Cu(CO2CH3)2 · H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
199.65
EC Number:
205-553-3
UNSPSC Code:
12352300
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
3730548
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
SAJ first grade
vapor density
6.8 (vs air)
assay
≥98.0%
form
crystalline powder
reaction suitability
reagent type: catalyst
core: copper
availability
available only in Japan
pH
5.2-5.5 (20 °C, 20 g/L)
SMILES string
O.CC(=O)O[Cu]OC(C)=O
InChI
1S/2C2H4O2.Cu.H2O/c2*1-2(3)4;;/h2*1H3,(H,3,4);;1H2/q;;+2;/p-2
InChI key
NWFNSTOSIVLCJA-UHFFFAOYSA-L
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Copper(II) acetate monohydrate
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
does not flash
Temperatura zapłonu (°C)
does not flash
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)