Merck
05-5561
Colour standard solution
JIS (color standard), JIS: 100
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41116107
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
agency
JIS (color standard)
availability
available only in Japan
color
JIS: 100
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Colour standard solution
pictograms
Health hazardCorrosion
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Met. Corr. 1
Klasa składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
7791-13-1
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)