Przejdź do
05-4535
Chromium(III) oxide
SAJ first grade, ≥99.0%
Synonim(y):
Chromia
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Cr2O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
151.99
UNSPSC Code:
12352303
PubChem Substance ID:
EC Number:
215-160-9
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
SAJ first grade
assay
≥99.0%
form
powder
availability
available only in Japan
SMILES string
O=[Cr]O[Cr]=O
InChI
1S/2Cr.3O
InChI key
QDOXWKRWXJOMAK-UHFFFAOYSA-N
Application
Used in a solid-state reaction to form the new ternary oxide, CrVMoO7, can be used in selective oxidation.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Chromium(III) oxide
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)