Merck
05-3050
Chlorobenzene
SAJ first grade, ≥99.0%
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H5Cl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
112.56
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352101
Beilstein/REAXYS Number:
605632
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
SAJ first grade
vapor density
3.86 (vs air)
vapor pressure
11.8 mmHg ( 25 °C)
assay
≥99.0%
form
liquid
autoignition temp.
1178 °F
expl. lim.
7.1 %
availability
available only in Japan
refractive index
n20/D 1.524 (lit.)
pH
7
bp
132 °C (lit.)
mp
−45 °C (lit.)
density
1.106 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Clc1ccccc1
InChI
1S/C6H5Cl/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
InChI key
MVPPADPHJFYWMZ-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Chlorobenzene
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
80.6 °F
flash_point_c
27 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)