Merck
05-2650
Chloral hydrate
SAJ special grade, ≥99.7%
Synonim(y):
Trichloroacetaldehyde hydrate
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
Cl3CCH(OH)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
165.40
EC Number:
206-117-5
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
1698497
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
SAJ special grade
assay
≥99.7%
availability
available only in Japan
mp
57 °C (lit.)
SMILES string
OC(O)C(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/C2H3Cl3O2/c3-2(4,5)1(6)7/h1,6-7H
InChI key
RNFNDJAIBTYOQL-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Chloral hydrate
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)