Merck
05-2620
Charcoal
from bovine (calf) bone, CP
Synonim(y):
Activated charcoal, Charcoal activated
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
12.01
EC Number:
231-153-3
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
bovine (calf) bone
grade
CP
vapor pressure
<0.1 mmHg ( 20 °C)
form
powder
autoignition temp.
842 °F
availability
available only in Japan
resistivity
1375 μΩ-cm, 20°C (graphite)
mp
3550 °C (lit.)
SMILES string
[C]
InChI
1S/C
InChI key
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)