Przejdź do zawartości
05-2170
Ammonium cerium(IV) nitrate
JIS special grade, ≥95.0%
Synonim(y):
Ceric ammonium nitrate
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
Ce(NH4)2(NO3)6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
548.22
UNSPSC Code:
12352300
PubChem Substance ID:
EC Number:
240-827-6
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
JIS special grade
assay
≥95.0%
form
crystalline
availability
available only in Japan
SMILES string
N.N.[Ce+4].O[N+]([O-])=O.O[N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/Ce.2HNO3.4NO3.2H3N/c;6*2-1(3)4;;/h;2*(H,2,3,4);;;;;2*1H3/q+4;;;4*-1;;
InChI key
WIBGOERAEYJBOT-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ammonium cerium(IV) nitrate
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Sol. 2 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1A
Klasa składowania
5.1B - Oxidizing hazardous materials
wgk
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)