Przejdź do
05-0760
Calcium hydroxide
CP
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
Ca(OH)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
74.09
UNSPSC Code:
12352305
PubChem Substance ID:
EC Number:
215-137-3
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
CP
form
powder
availability
available only in Japan
pH
12.4-12.6 (20 °C)
density
2.24 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
O[Ca]O
InChI
1S/Ca.2H2O/h;2*1H2/q+2;;/p-2
InChI key
AXCZMVOFGPJBDE-UHFFFAOYSA-L
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Calcium hydroxide
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)