Przejdź do
05-0280
Roztwór wzorcowy kadmu
suitable for atomic absorption spectrometry, 1 mg/mL Cd2+, 1000 ppm Cd2+
Synonim(y):
Cadmium nitrate solution
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
Beilstein/REAXYS Number:
8137359
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
liquid
availability
available only in Japan
concentration
1 mg/mL Cd2+, 1000 ppm Cd2+
suitability
suitable for atomic absorption spectrometry
SMILES string
[Cd]
InChI
1S/Cd
InChI key
BDOSMKKIYDKNTQ-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Carc. 1B - Muta. 1B - STOT RE 2
target_organs
Kidney,Bone
Klasa składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
10325-94-7
CAS No.
10325-94-7
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)