Merck
05-0015
Cacodylic acid
SAJ first grade
Synonim(y):
Dimethylarsinic acid, Dimethylarsonic acid, Hydroxydimethylarsine oxide
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3)2As(O)OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
138.00
EC Number:
200-883-4
UNSPSC Code:
12352106
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
1736965
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
SAJ first grade
form
solid
reaction suitability
reagent type: catalyst
core: arsenic
availability
available only in Japan
SMILES string
C[As](C)(O)=O
InChI
1S/C2H7AsO2/c1-3(2,4)5/h1-2H3,(H,4,5)
InChI key
OGGXGZAMXPVRFZ-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cacodylic acid
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
75-60-5
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)