Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3CH2CH(OH)CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
74.12
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352106
Beilstein/REAXYS Number:
773649
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócgrade
JIS special grade
vapor density
2.6 (vs air)
vapor pressure
12.5 mmHg ( 20 °C)
assay
≥99.0%
form
liquid
expl. lim.
9.8 %
availability
available only in Japan
refractive index
n20/D 1.397 (lit.)
bp
98 °C (lit.)
mp
−115 °C (lit.)
density
0.808 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCC(C)O
InChI
1S/C4H10O/c1-3-4(2)5/h4-5H,3H2,1-2H3
InChI key
BTANRVKWQNVYAZ-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Butanol
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system, Respiratory system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
75.2 °F
flash_point_c
24 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?