Przejdź do zawartości
03-4585
1-Butanol
suitable for HPLC
Synonim(y):
n-Butanol, Butyl alcohol
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3(CH2)3OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
74.12
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352001
Beilstein/REAXYS Number:
969148
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor density
2.55 (vs air)
autoignition temp.
649 °F
expl. lim.
11.2 %
availability
available only in Japan
technique(s)
HPLC: suitable
refractive index
n20/D 1.399 (lit.)
bp
116-118 °C (lit.)
mp
−90 °C (lit.)
density
0.81 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCCO
InChI
1S/C4H10O/c1-2-3-4-5/h5H,2-4H2,1H3
InChI key
LRHPLDYGYMQRHN-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1-Butanol
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)