Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH2=CHCOO(CH2)3CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
128.17
EC Number:
205-480-7
UNSPSC Code:
12352108
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
1749970
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócgrade
SAJ first grade
vapor density
>1 (vs air)
vapor pressure
3.3 mmHg ( 20 °C)
assay
≥99.0%
form
liquid
autoignition temp.
559 °F
expl. lim.
9.9 %
availability
available only in Japan
refractive index
n20/D 1.418 (lit.)
bp
145 °C (lit.)
density
0.894 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCCOC(=O)C=C
InChI
1S/C7H12O2/c1-3-5-6-9-7(8)4-2/h4H,2-3,5-6H2,1H3
InChI key
CQEYYJKEWSMYFG-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Butyl acrylate
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
98.6 °F - closed cup
flash_point_c
37 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?