Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H14Br4O5S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
698.01
EC Number:
200-972-8
UNSPSC Code:
12171500
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
372527
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócgrade
JIS special grade
availability
available only in Japan
mp
225 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
Cc1c(Br)c(O)c(Br)cc1C2(OS(=O)(=O)c3ccccc23)c4cc(Br)c(O)c(Br)c4C
InChI
1S/C21H14Br4O5S/c1-9-12(7-14(22)19(26)17(9)24)21(13-8-15(23)20(27)18(25)10(13)2)11-5-3-4-6-16(11)31(28,29)30-21/h3-8,26-27H,1-2H3
InChI key
FRPHFZCDPYBUAU-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Bromocresol Green
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?