Przejdź do
03-2850
Wrzące kamienie
CP
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
EC Number:
215-691-6
UNSPSC Code:
41115710
Grade:
CP
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
CP
availability
available only in Japan
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. こちらの製品のおおよその粒子サイズをご教示いただけますでしょうか。最小値最大値や中央値のおおよその値で構いません。
    1 answer
    1. The particle size of these boiling chips is not determined on a lot to lot basis. However, historical information indicates a range of approximately 2 - 3 mm.