Przejdź do
03-1150
Benzoic acid
SAJ first grade, ≥99.5%
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H5COOH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
122.12
EC Number:
200-618-2
UNSPSC Code:
12352106
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
636131
MDL number:
Assay:
≥99.5%
Form:
crystalline
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
SAJ first grade
vapor density
4.21 (vs air)
vapor pressure
10 mmHg ( 132 °C)
assay
≥99.5%
form
crystalline
autoignition temp.
1061 °F
availability
available only in Japan
bp
249 °C (lit.)
mp
121-125 °C (lit.)
density
1.32 g/cm3 at 20 °C
SMILES string
OC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C7H6O2/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H,8,9)
InChI key
WPYMKLBDIGXBTP-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Benzoic acid
pictograms
Health hazardCorrosion
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation
target_organs
Lungs
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)