Przejdź do
01-6739
L-Ascorbic acid
≥99.0%
Synonim(y):
L-Threoascorbic acid, Antiscorbutic factor, Vitamin C
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H8O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
176.12
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352209
Beilstein/REAXYS Number:
84272
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥99.0%
form
solid
availability
available only in Japan
color
white
mp
190-194 °C (dec.)
storage temp.
20-25°C
SMILES string
OC([C@]([C@@H](O)CO)([H])O1)=C(O)C1=O
InChI
1S/C6H8O6/c7-1-2(8)5-3(9)4(10)6(11)12-5/h2,5,7-10H,1H2/t2-,5+/m0/s1
InChI key
CIWBSHSKHKDKBQ-JLAZNSOCSA-N
Application
environmental analysis
Still not finding the right product?
Explore all of our products under L-Ascorbic acid
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)