Merck
01-6430
L-Arginine
SAJ special grade, ≥98.0%
Synonim(y):
(S)-2-Amino-5-guanidinopentanoic acid
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
H2NC(=NH)NH(CH2)3CH(NH2)CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
174.20
EC Number:
200-811-1
UNSPSC Code:
12352209
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
1725413
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
SAJ special grade
assay
≥98.0%
availability
available only in Japan
mp
222 °C (dec.) (lit.)
application(s)
peptide synthesis
SMILES string
N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(O)=O
InChI
1S/C6H14N4O2/c7-4(5(11)12)2-1-3-10-6(8)9/h4H,1-3,7H2,(H,11,12)(H4,8,9,10)/t4-/m0/s1
InChI key
ODKSFYDXXFIFQN-BYPYZUCNSA-N
Gene Information
Biochem/physiol Actions
Substrate of nitric oxide synthase, which is converted to citrulline and nitric oxide (NO). Induces insulin release by a nitric oxide-dependent mechanism.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under L-Arginine
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)