Przejdź do
01-5220
Ammonium thiocyanate solution
1/10 N, 0.1 M
Synonim(y):
Ammonium rhodanide solution
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
NH4SCN
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
76.12
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352106
Beilstein/REAXYS Number:
3595135
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
liquid
availability
available only in Japan
concentration
0.1 M, 1/10 N
SMILES string
N.SC#N
InChI
1S/CHNS.H3N/c2-1-3;/h3H;1H3
InChI key
SOIFLUNRINLCBN-UHFFFAOYSA-N
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)