Przejdź do
01-5200
Ammonium thiocyanate
SAJ first grade, ≥99%
Synonim(y):
Ammonium rhodanide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
NH4SCN
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
76.12
EC Number:
217-175-6
UNSPSC Code:
12352301
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
3595135
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
SAJ first grade
vapor pressure
0.000114 hPa ( 20 °C)
assay
≥99%
form
solid
availability
available only in Japan
pH
4.0-5.5 (25 °C, 76.1 g/L)
mp
152-154 °C (lit.)
SMILES string
N.SC#N
InChI
1S/CHNS.H3N/c2-1-3;/h3H;1H3
InChI key
SOIFLUNRINLCBN-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ammonium thiocyanate
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
supp_hazards
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)